Merck
AMBH2D6F28B4
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-methoxy-3-nitrophenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.2
MDL番号:
Iupac Name
methyl (4-methoxy-3-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H11NO5/c1-15-9-4-3-7(6-10(12)16-2)5-8(9)11(13)14/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI Key
HAFCSCBORMDMFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34837-88-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)