Merck
AMBH2D6F28AF
Ambeed, Inc.
5-(Chloromethyl)-4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.72
MDL番号:
Iupac Name
5-(chloromethyl)-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C12H9ClF3NS/c1-7-10(6-13)18-11(17-7)8-2-4-9(5-3-8)12(14,15)16/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
JQVJAQPUFIIRJP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/317318-97-1.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)