Merck
AMBH2D6F1C38
Ambeed, Inc.
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.19
MDL番号:
Iupac Name
4-hydroxy-2-(methylsulfanyl)-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3OS/c1-11-6-8-3-4(2-7)5(10)9-6/h3H,1H3,(H,8,9,10)
InChI Key
XTLKENCFQIAAJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89487-99-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/89487-99-0.html