Merck
AMBH2D6F1B47
Ambeed, Inc.
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.01
MDL番号:
Iupac Name
4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5IN2O2/c1-8-4(5(9)10)3(6)2-7-8/h2H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
SZRMOKQNOJYMNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75092-30-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)