Merck
AMBH2D6F19DE
Ambeed, Inc.
3-Bromomethylbenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.12
MDL番号:
Iupac Name
3-(bromomethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2S/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)12(9,10)11/h1-4H,5H2,(H2,9,10,11)
InChI Key
HWNIOOLFFGHZMF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/220798-52-7.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)