Merck
AMBH2D6F18ED
Ambeed, Inc.
6-Bromopyridine-2,3-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.03
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
InChI Key
LWXOPWFJTFAZRO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129012-04-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)