Merck
AMBH2D6F18E8
Ambeed, Inc.
1,7-Dichloroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.05
MDL番号:
Iupac Name
1,7-dichloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Cl2N/c10-7-2-1-6-3-4-12-9(11)8(6)5-7/h1-5H
InChI Key
NRBSVPXPMBQUGX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70810-24-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)