Merck
AMBH2D6F18A5
Ambeed, Inc.
2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.1
MDL番号:
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H4F3N3/c6-5(7,8)4-10-2-1-3(9)11-4/h1-2H,(H2,9,10,11)
InChI Key
XJHPDOAHPIXTPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/672-42-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)