Merck
AMBH2D6F1835
Ambeed, Inc.
4-Bromo-6-methylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.01
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-6-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-5(6)8-3-7-4/h2-3H,1H3
InChI Key
GBPCCNWUSHSRTM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to brown solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69543-98-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/69543-98-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)