Merck
AMBH2D6F1832
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.98
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H2BrF3N2/c6-3-1-10-2-11-4(3)5(7,8)9/h1-2H
InChI Key
XQBMNXRFVINPTJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/785777-88-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)