Merck
AMBH2D6F100E
Ambeed, Inc.
(6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.07
MDL番号:
Iupac Name
6-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H16BN3O2/c1-13-4-6-14(7-5-13)10-3-2-9(8-12-10)11(15)16/h2-3,8,15-16H,4-7H2,1H3
InChI Key
YGZOCDXCJWHNQN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936353-84-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)