Merck
AMBH2D6F100C
Ambeed, Inc.
(6-Hydroxypyridin-3-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.92
MDL番号:
Iupac Name
6-hydroxy-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H6BNO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h1-3,9-10H,(H,7,8)
InChI Key
YUOLAYZNDYRBEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/903899-13-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)