Merck
AMBH2D6F1007
Ambeed, Inc.
2-Cyclopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.13
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C14H20BNO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)11-7-8-12(16-9-11)10-5-6-10/h7-10H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
XJHHJKRQUDXIKL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/893567-09-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/893567-09-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)