Merck
AMBH2D6F0FB5
Ambeed, Inc.
4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[(N-methyl-N-methylsufonyl)amino]pyrimidine-5-yl-methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
353.42
MDL番号:
Iupac Name
N-[4-(4-fluorophenyl)-5-(hydroxymethyl)-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C16H20FN3O3S/c1-10(2)14-13(9-21)15(11-5-7-12(17)8-6-11)19-16(18-14)20(3)24(4,22)23/h5-8,10,21H,9H2,1-4H3
InChI Key
MSDYDUNHTAYBHV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/147118-36-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)