Merck
AMBH2D6F0F56
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-4-methylpiperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.66
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxy-4-methylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(9-2)3-5-8-6-4-7;/h8H,3-6H2,1-2H3;1H
InChI Key
FOFDBMMYPIJSCN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3970-73-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3970-73-8.html