Merck
AMBH2D6F0F3C
Ambeed, Inc.
2-Amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ol hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.05
MDL番号:
Iupac Name
2-amino[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H6N4O.BrH/c7-6-8-5-2-1-4(11)3-10(5)9-6;/h1-2H,3H2,(H2,7,9);1H
InChI Key
VPLSHNVCQMDVKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1092394-16-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)