Merck
AMBH2D6F0F35
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-methylpyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.01
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-6-methylpyridazine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-3-5(6)8-7-4/h2-3H,1H3
InChI Key
RACIHBXDZONTQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65202-58-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)