Merck
AMBH2D6F0F0B
Ambeed, Inc.
a-Tosyl-(3-methoxybenzyl) isocyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.37
MDL番号:
Iupac Name
1-{isocyano[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl}-3-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C16H15NO3S/c1-12-7-9-15(10-8-12)21(18,19)16(17-2)13-5-4-6-14(11-13)20-3/h4-11,16H,1,3H3
InChI Key
INJOLCGALKIREA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/394655-17-5.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)