Merck
AMBH2D6F0EA0
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-bromo-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.23
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2S/c1-12(2,3)16-11(15)14-5-4-10-8(6-14)9(13)7-17-10/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
OZMHRZWKQLSLQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000577-81-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1000577-81-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)