Merck
AMBH2D6F0E0A
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H5BrN2/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,1H3,(H,6,7)
InChI Key
SVRPUGWCOWUQOY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57097-81-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57097-81-1.html