Merck
AMBH2D6F0D96
Ambeed, Inc.
2-(6-Chloropyridin-2-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.58
MDL番号:
Iupac Name
(6-chloro-2-pyridinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c8-6-3-1-2-5(9-6)4-7(10)11/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChI Key
VXIZNALVARXJBD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885267-14-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)