Merck
AMBH2D6F0D8B
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.99
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5HCl2N3/c6-4-1-3(2-8)9-5(7)10-4/h1H
InChI Key
HLAOENZTDMPYNY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26293-93-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)