Merck
AMBH2D6F0D80
Ambeed, Inc.
Methyl 6-chloro-3-methylpicolinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.61
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-chloro-3-methyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-5-3-4-6(9)10-7(5)8(11)12-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
XWPSWOKQWBNRDW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/878207-92-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)