Merck
AMBH2D6F0D78
Ambeed, Inc.
3-tert-Butylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.04
MDL番号:
Iupac Name
3-tert-butylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BO2/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(7-8)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
InChI Key
OKBOGYOXEDEGOG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/560132-24-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/560132-24-3.html