Merck
AMBH2D6F0D0C
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-morpholin-4-yl-pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.21
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-morpholinyl)-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C8H12N4O/c9-8-10-2-1-7(11-8)12-3-5-13-6-4-12/h1-2H,3-6H2,(H2,9,10,11)
InChI Key
UMUSFEOPXQLLAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/861031-56-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)