Merck
AMBH2D6F0D02
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-cyanobenzeneacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.06
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-(cyanomethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H5BrN2/c10-9-2-1-8(6-12)7(5-9)3-4-11/h1-2,5H,3H2
InChI Key
ULEYEDQUDZWJBR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/925672-88-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)