Merck
AMBH2D6F0C27
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-bromo-5-fluorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.46
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3BrClFO/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10/h1-3H
InChI Key
XPEGZWLIWARWAA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214386-29-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)