Merck
AMBH2D6F0BB8
Ambeed, Inc.
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.13
MDL番号:
Iupac Name
2,5-difluoro-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c1-5-2-7(9)3-6(4-11)8(5)10/h2-3H,1H3
InChI Key
GOCHUEANXRBERE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1003712-20-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)