Merck
AMBH2D6F0B6B
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.92
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BFO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9-11H
InChI Key
OYNDLOJPYURCJG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/182344-14-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)