Merck
AMBH2D6F0B3D
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.02
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2/c1-8-4(6(9)10)2-3-5(8)7/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
PKYXJNNPHVMPDQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/865186-82-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)