Merck
AMBH2D6F0403
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.52
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7Cl2N3.ClH/c8-6-4-3-10-2-1-5(4)11-7(9)12-6;/h10H,1-3H2;1H
InChI Key
MDEUNLWIRLXZJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1208901-69-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)