Merck
AMBH2D6F03F4
Ambeed, Inc.
4-Amino-5-methylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
109.13
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H7N3/c1-4-2-7-3-8-5(4)6/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
InChI Key
XSCYITPLDKUZJB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22433-68-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)