Merck
AMBH2D6F03EB
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.47
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-4-3-9-11-2-1-5(8)10-6(4)11/h1-3H
InChI Key
IYSBSUPWYUVHKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/960613-96-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)