Merck
AMBH2D6F03DB
Ambeed, Inc.
6-Iodopyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221
MDL番号:
Iupac Name
6-iodo-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H4IN3/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChI Key
LQSJUQMCZHVKES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53557-69-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)