Merck
AMBH2D6F03D1
Ambeed, Inc.
6-Chloro-N4-propylpyrimidine-4,5-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.64
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-N~4~-propyl-4,5-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C7H11ClN4/c1-2-3-10-7-5(9)6(8)11-4-12-7/h4H,2-3,9H2,1H3,(H,10,11,12)
InChI Key
GYPKKOOUKYMZRZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/195252-56-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)