Merck
AMBH2D6F03B7
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-fluoropyridin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.99
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2-fluoro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3BrFNO/c6-4-2-1-3(9)5(7)8-4/h1-2,9H
InChI Key
UWFUYQNHOZTXSF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850142-72-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/850142-72-2.html