Merck
AMBH2D6F034E
Ambeed, Inc.
(2,4-Dimethoxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.27
MDL番号:
Iupac Name
(2,4-dimethoxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-18-12-7-8-13(14(9-12)19-2)15(17)10-3-5-11(16)6-4-10/h3-9,16H,1-2H3
InChI Key
QEHRETCJMLQPCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41351-30-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/41351-30-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)