Merck
AMBH2D6F032C
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-methylquinolin-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.08
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-4-methyl-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-6-4-10(13)12-9-3-2-7(11)5-8(6)9/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
NOQMJGOVUYZKIA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89446-19-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)