Merck
AMBH2D6F0302
Ambeed, Inc.
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.48
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-3-6(9)7-10-1-2-11(7)4-5/h1-4H
InChI Key
FYUCIRHQXQEOJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474708-88-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)