Merck
AMBH2D6F02E4
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-chloro-6-methylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.46
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-6-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2/c1-3-4(6)5(7)9-2-8-3/h2H,1H3
InChI Key
COSNNPGRFRGVPC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3438-55-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3438-55-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)