Merck
AMBH2D6F02BB
Ambeed, Inc.
Ethyl 7-Bromo-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.12
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 7-bromo-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO3/c1-2-17-12(16)9-6-14-10-5-7(13)3-4-8(10)11(9)15/h3-6H,2H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
WJFBKTAITAHHAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179943-57-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)