Merck
AMBH2D6F029C
Ambeed, Inc.
6-Methyl-2,4-dihydroxyquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.19
MDL番号:
Iupac Name
6-methyl-2,4(1H,3H)-quinolinedione
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-6-2-3-8-7(4-6)9(12)5-10(13)11-8/h2-5H,1H3,(H2,11,12,13)
InChI Key
OXSZQTDCCMODLE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1677-44-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1677-44-7.html