Merck
AMBH2D6F0256
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-(3-amino-4-(methylamino)-N-(pyridin-2-yl)benzamido)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
342.4
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-[[3-amino-4-(methylamino)benzoyl](2-pyridinyl)amino]propanoate
Inchi Code
1S/C18H22N4O3/c1-3-25-17(23)9-11-22(16-6-4-5-10-21-16)18(24)13-7-8-15(20-2)14(19)12-13/h4-8,10,12,20H,3,9,11,19H2,1-2H3
InChI Key
PCPATNZTKBOKOY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/212322-56-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)