Merck
AMBH2D6F0246
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl (4-formylphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-13-10(12)6-8-2-4-9(7-11)5-3-8/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI Key
YPJYQGMVBYQTTA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/96524-70-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)