Merck
AMBH2D6F01F3
Ambeed, Inc.
Methyl 5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-5(8)7-3-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
FJRTVLWHONLTLA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35309-35-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35309-35-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)