Merck
AMBH2D6F017E
Ambeed, Inc.
5-Methoxypicolinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.14
MDL番号:
Iupac Name
5-methoxy-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c1-10-7-3-2-6(4-8)9-5-7/h2-3,5H,1H3
InChI Key
XUGRSPXJFBZQSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89809-63-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/89809-63-2.html