Merck
AMBH2D6F0142
Ambeed, Inc.
1-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.26
MDL番号:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-5-8(7-12)9(13)14/h5H,4,6-7H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
KKHQYUPHBPYITH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/86447-11-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)