Merck
AMBH2D6F0132
Ambeed, Inc.
3-Chloropyridazin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.55
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-4-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C4H4ClN3/c5-4-3(6)1-2-7-8-4/h1-2H,(H2,6,7)
InChI Key
MCWXCHZBZFOHFB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55928-83-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)