Merck
AMBH2D6F0106
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1H-benzoimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-5-2-1-3-6-7(5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
MUQFMGBYYAOIJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83741-35-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/83741-35-9.html