Merck
AMBH2D6F00EC
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (5-bromopyrazin-2-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.12
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-2-pyrazinylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H12BrN3O2/c1-9(2,3)15-8(14)13-7-5-11-6(10)4-12-7/h4-5H,1-3H3,(H,12,13,14)
InChI Key
PNYUSBALYDXDRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914349-79-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)